missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-brom-2-etoxipyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7030146
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15413757

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27690.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

3-Bromo-2-etoxipyridin är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applications
3-Bromo-2-ethoxypyridin is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.

Notes
Store in cool dry conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57883-25-7
Molekylformel C7H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 202.051
MDL-nummer MFCD00234309
InChI-nyckel KLQBFCAXXZMOLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10987308
IUPAC-namn 3-bromo-2-ethoxypyridine
LEDER CCOC1=C(C=CC=N1)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-ethoxypyridine
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-ethoxy-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-ethoxy, 3-bromanyl-2-ethoxy-pyridine, 3-bromo-2-ethoxy-pyridine, pubchem6233, bromo-2 ethoxypyridine, 3-bromo-2-ethoxypyridine, pyridine,3-bromo-2-ethoxy
Formel vikt 202.05
Procent renhet 95%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.