Läs mer
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine, 97%
Produktkod. 15438058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438058 1 g 1g
15448058 5 g 5g
15458058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61500.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1868-58-2
Molekylformel C5H2BrFN2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.99
MDL-nummer MFCD08703668
InChI-nyckel NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC-namn 3-brom-2-fluoro-5-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 220.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.