Läs mer
3-Brom-2-fluoro-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 15462069
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462069 5 g 5g
15439126 250 mg 250mg
15452069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64748.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1031929-01-7
Molekylformel C6H2BrF4N
Molekylvikt (g/mol) 243.99
MDL-nummer MFCD08061304
InChI-nyckel HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
IUPAC-namn 3-brom-2-fluor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.774 g/mL
Flampunkt 30 °C (86 °F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Formel vikt 243.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.