Läs mer
3-brom-2-fluor-5-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672489
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10672489 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10672489 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00195DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 103192-90-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H2BrF4N
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.98
Procent renhet 97%