Läs mer
3-Bromo-2-fluoroacetophenone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409198
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409198 1 g 1g
15429198 250 mg 250mg
15419198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62708.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161957-61-5
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.04
MDL-nummer MFCD09264507
InChI-nyckel GSLFYQYBXIVNLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, 3-bromo-2-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-2-fluoro-phenyl ethanone, 2'-fluoro-3'-bromo acetophenone, ethanone, 1-3-bromo-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3-bromo-2-fluorobenzene, pubchem4095
PubChem CID 14937359
IUPAC-namn 1-(3-brom-2-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(F)C(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluoroacetophenone
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.