Läs mer
3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414927
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414927 5 g 5g
15424927 250 mg 250mg
15404927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32228.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att erhålla målinhibitorerna. En ny kvasi-endimensionell molekylär fast substans baserad på Ni (mnt) 2 anjon: Kristallstruktur och spin-gap-övergång 4-Bromo-2-fluorobensylbromid fungerar som huvudmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för att erhålla målinhibitorerna. En ny kvasi-endimensionell molekylär fast substans baserad på Ni (mnt) 2 anjon: Kristallstruktur och spin-gap-övergång 4-Bromo-2-fluorobensylbromid fungerar som huvudmaterial.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149947-16-0
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.923
MDL-nummer MFCD09842442
InChI-nyckel MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18989440
IUPAC-namn 1-brom-3-(brommetyl)-2-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Kokpunkt 60°C (0.1 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formel vikt 267.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.