missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15424927
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15424927

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32228.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används för att erhålla målinhibitorerna. En ny kvasi-endimensionell molekylär fast substans baserad på Ni (mnt) 2 anjon: Kristallstruktur och spin-gap-övergång 4-Bromo-2-fluorobensylbromid fungerar som huvudmaterial.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Applications
Used to obtain the target inhibitors. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 149947-16-0
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.923
MDL-nummer MFCD09842442
InChI-nyckel MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18989440
IUPAC-namn 1-bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Kokpunkt 60°C (0.1 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formel vikt 267.92
Procent renhet 97%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.