Läs mer
3-brom-2-fluorfenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15494687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494687 250 mg 250mg
15484687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32021.MD
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874285-03-7
Molekylformel C8H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 214.04
MDL-nummer MFCD09864662
InChI-nyckel JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, acmc-20a3z9, benzeneacetonitrile,3-bromo-2-fluoro, 3-bromo-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 26985257
IUPAC-namn 2-(3-brom-2-fluorfenyl)acetonitril
LEDER FC1=C(CC#N)C=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
Kokpunkt 92 °C (0,3 mmHg)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3276
Formel vikt 214.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.