Läs mer
3-brom-2-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10441884 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 14903-90-3
Molekylformel C5H3BrO3
Molekylvikt (g/mol) 190.98
MDL-nummer MFCD00092761
InChI-nyckel UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
IUPAC-namn 3-bromofuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-furoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Formel vikt 190.98
Procent renhet 97%