Läs mer
3-brom-2-furoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163464
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10739025 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67202DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58777-57-4
Molekylformel C5H2BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 209.423
MDL-nummer MFCD11109330
InChI-nyckel WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
IUPAC-namn 3-bromofuran-2-karbonylklorid
LEDER C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-furoyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 209.43
Procent renhet 97%