Läs mer
3-brom-2-furoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10739025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10739025 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10163464 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10739025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67202DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58777-57-4
Molekylformel C5H2BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 209.423
MDL-nummer MFCD11109330
InChI-nyckel WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
IUPAC-namn 3-bromofuran-2-karbonylklorid
LEDER C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-furoyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.43
Procent renhet 97%