Läs mer
3-brom-2-hydroxi-5-nitrobensaldehyd, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 246.02 |
| Procent renhet | 97% |