Läs mer
3-brom-2-hydroxi-5-nitrobensaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10148504
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10148504 5 g 5g
10507883 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10148504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03755DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 16789-84-7
Molekylformel C7H4BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 246.02
MDL-nummer MFCD00051833
InChI-nyckel BESBCGANGAEHPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-5-nitrosalicylaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-hydroxy-3-bromo-5-nitrobenzaldehyde, 3-bromo-2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, acmc-1cfaz, 3-bromo-5-nitro-salicylaldehyde, benzaldehyde,3-bromo-2-hydroxy-5-nitro, 3-bromanyl-5-nitro-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 519307
IUPAC-namn 3-brom-2-hydroxi-5-nitrobensaldehyd
LEDER OC1=C(Br)C=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.02
Procent renhet 97%