Läs mer
3-brom-2-hydroxi-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10842241 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10842241 5 g Glasflaska 5g
10666440 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10842241 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432560050
Kemiska identifierare
CAS 76041-73-1
Molekylformel C6H3BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 241.99
MDL-nummer MFCD02691223
InChI-nyckel UWHKLLYQUQPOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine-2-ol, 3-bromo-5-trifluoromethyl-2-pyridinol, abbypharma ap-12-5330, 2 1h-pyridinone, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, pubchem14531
PubChem CID 13491775
IUPAC-namn 3-brom-5-(trifluormetyl)-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170.1°C to 171.2°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.