Läs mer
3-Bromo-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30331077
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30331077 1 g
1 options
Produktkod. 30331077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6876201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-hydroxybenzoic Acid
CAS 3883-95-2
Molekylformel C31 H62 O3 Si
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Bromosalicylic acid
InChI formel InChI=1S/C31H62O3Si/c1-9-11-13-15-16-17-18-19-20-22-28(34-35(25(3)4,26(5)6)27(7)8)24-30-29(31(32)33-30)23-21-14-12-10-2/h25-30H,9-24H2,1-8H3/t28-,29+,30?/m1/s1
LEDER CCCCCCCCCCC[C@H](CC1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)O[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn (3S)-3-hexyl-4-[(2R)-2-tri(propan-2-yl)silyloxytridecyl]oxetan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 510.908
Formel vikt 510.447