Läs mer
3-brom-2-hydroxipyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11916481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11916481 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11916481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446040010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-hydroxypyridine
CAS 13466-43-8
Smältpunkt 182°C to 184°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H4BrNO
MDL-nummer MFCD03411569
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromo-2-hydroxypyridine, 3-bromopyridin-2-ol, 3-bromopyridin-2 1h-one, 3-bromo-2-pyridinol, 3-bromo-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 3-bromo, 2-hydroxy-3-bromopyridine, 3-bromo-2 1h-pyridone, bromopyridone, 3-bromopyridone
InChI-nyckel YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CNC1=O
IUPAC-namn 3-brom-lH-pyridin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 174.00
PubChem CID 818549
Formel vikt 174
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-2-hydroxypyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.