Läs mer
3-Bromo-2-hydroxypyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-hydroxypyridine |
| CAS | 13466-43-8 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinone, 3-bromo-, 2(1H)-Pyridone, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-2(1H)-pyridinone, 3-Bromo-2(1H)-pyridone, 3-Bromo-2-hydroxypyridine, 3-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine, 3-Bromo-2-pyridinone, 3-Bromo-2-pyridone, 3-Bromopyridin-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,(H,7,8) |
| LEDER | Oc1ncccc1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromopyridin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.995 |
| Formel vikt | 172.948 |