Läs mer
3-Brom-2-metyl-1-propen, TRC
Product Code. 30348608
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30348608 10 g
1 options
Product Code. 30348608 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68548010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methyl-1-propene
CAS 1458-98-6
Molekylformel C4H7Br
Kvantitet 10 g
Synonym 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
LEDER CC(=C)CBr
IUPAC-namn 3-bromo-2-metylprop-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 135
Formel vikt 133.9731