Läs mer
3-Brom-2-metyl-1-propen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-methyl-1-propene |
| CAS | 1458-98-6 |
| Molekylformel | C4H7Br |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-bromo-2-methyl-propene, 1-Bromo-2-methyl-2-propene, 2-(Bromomethyl)propene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methyl-3-bromopropene, 2-Methylallyl bromide, 3-Bromo-2-methyl-1-propene, 3-Bromo-2-methyl-1-propylene, 3-Bromo-2-methylpropene, 3-Bromoisobutylene, Methallyl Bromide, Methylallyl Bromide, NSC 617310, beta-Methallyl Bromide, beta-Methylallyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| LEDER | CC(=C)CBr |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2-metylprop-1-ENE |
| Molekylvikt (g/mol) | 135 |
| Formel vikt | 133.9731 |