Läs mer
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488625
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. 15488625
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33765.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
CAS 1373920-91-2
Molekylformel C7H7BrF5NS
MDL-nummer MFCD22201077
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Synonym 3-bromo-2-methyl-5-pentafluorosulfur aniline, 3-bromo-2-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 3-bromo-2-methyl-5-pentafluorothio aniline
InChI-nyckel XSYYPBOICDHOED-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C=C1N)S(F)(F)(F)(F)F)Br
IUPAC-namn 3-bromo-2-methyl-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 312.096
PubChem CID 86277684
Formel vikt 312.1
Procent renhet 97%