Läs mer
3-Brom-2-metylanilin, 98+%
Produktkod. 11463854
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463854 25 g 25g
11453854 5 g 5g
11473854 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11884.14
 Begränsad artikel
CAS: 55289-36-6 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55289-36-6
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.052
MDL-nummer MFCD00051579
InChI-nyckel IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
PubChem CID 123538
IUPAC-namn 3-brom-2-metylanilin
LEDER CC1=C(C=CC=C1Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methylaniline
Densitet 1.51
Kokpunkt 253 °C till 255 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.616
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2354213
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 186.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.