Learn More
3-Bromo-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11955221 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
5ml
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11955221 5 mL Glass bottle 5ml
1 options
Product Code. 11955221 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 437810050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methylaniline
CAS 55289-36-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Brown to Colorless
Densitet 1.5100g/mL, 1.51
Kokpunkt 248°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H8BrN
Kvantitet 5 mL
Synonym 2-amino-6-bromotoluene, 3-bromo-o-toluidine, benzenamine, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methylbenzenamine, 2-bromo-6-aminotoluene, 3-bromo-2-methyl-phenylamine, 3-bromo-2-methyl-aniline, 3-bromo-2-methylphenylamine, 3-bromo-2-methyl-benzenamine, 3-brom-2-methylanilin
InChI-nyckel IILVSKMKMOJHMA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC=C1Br)N
IUPAC-namn 3-bromo-2-methylaniline
Molekylvikt (g/mol) 186.05
PubChem CID 123538
Formel vikt 186.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromo-2-methylaniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.