Läs mer
3-Brom-2-metylbensoesyra, 97 %
Produktkod. 15471668
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15471668 5 g 5g
15461668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55436.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 76006-33-2 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
3-Bromo-2-metylbensoesyra är en disubstituerad bensoesyra som används vid framställning av olika biologiskt aktiva föreningar som t.ex.α -2 adrenoceptoragonister, utjämnade receptoranatogonister och HIV-1-inträdeshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Brom-2-metylbensoesyra är en disubstituerad bensoesyra som används vid framställning av olika biologiskt aktiva föreningar som t
.ex.α -2 adrenoceptoragonister, utjämnade receptoranatogonister och HIV-1-inträdeshämmare.
Löslighet Löslig
i kloroform, metanol
Anmärkningar
Förvaring: Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och välventilerad plats och borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76006-33-2
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00270097
InChI-nyckel BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-o-toluic acid, 2-methyl-3-bromobenzoic acid, 3-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-2-methyl, pubchem4717, bromo-methylbenzoic acid, 2-bromo-6-carboxytoluene, 3-bromo-2-methybenzoic acid, 3-bromo-2-methylbenzoicacid, ksc377a4p
PubChem CID 2735590
IUPAC-namn 3-brom-2-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(C=CC=C1Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methylbenzoic acid
Smältpunkt 152 °C till 156 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.