Läs mer
3-Brom-2-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30343267
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343267 5 g
1 options
Produktkod. 30343267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6852555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-methylbenzoic Acid
CAS 76006-33-2
Molekylformel C8H7BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Bromo-o-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER Cc1c(Br)cccc1C(=O)O
IUPAC-namn 3-brom-2-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Formel vikt 213.9629