Läs mer
3-Brom-2-metylpropionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 56970-78-6 |
| Molekylformel | C4 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(CBr)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-brom-2-metylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 167 |
| Formel vikt | 165.9629 |