Läs mer
3-Brom-2-metylpropionsyra, TRC
Produktkod. 30345475
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30345475 1 g
1 options
Produktkod. 30345475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6856201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Molekylformel C4 H7 Br O2
Kvantitet 1 g
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CC(CBr)C(=O)O
IUPAC-namn 3-brom-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 167
Formel vikt 165.9629