Läs mer
3-brom-2-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15417678
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417678 5 g 5g
15427678 250 mg 250mg
15407678 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61169.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 7138-15-0 | Molekylformel: C6H5BrN2O2 | Molekylvikt: 217,022 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7138-15-0
Molekylformel C6H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 217.022
MDL-nummer MFCD08063248
InChI-nyckel GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
PubChem CID 21852072
IUPAC-namn 3-brom-2-nitroanilin
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-nitroaniline
Färg Rött
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 217.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.