Läs mer
3-Brom-2-nitrobensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 882772-99-8 |
| Molekylformel | C7H4BrNO3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1c(Br)cccc1C=O |
| IUPAC-namn | 3-brom-2-nitrobensaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.02 |
| Formel vikt | 228.9375 |