Läs mer
3-Bromo-2-nitropyridin, 98+%
Produktkod. 11398886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398886 1 g 1g
11308896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19523.03
 Begränsad artikel
CAS: 54231-33-3 | C5H3BrN2O2 | 203,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54231-33-3
Molekylformel C5H3BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.00
MDL-nummer MFCD00955614
InChI-nyckel WFNISJZUJCKTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-nitro, 3-bromo-2-nitro-pyridine, pubchem4502, pubchem10100, acmc-1ay9l, #, ksc494a7n, 3-bromo-2-nitriopyridine
PubChem CID 594044
IUPAC-namn 3-brom-2-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=NC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-2-nitropyridine
Smältpunkt 102 °C till 106 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1637071
Formel vikt 203
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.