missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromo-2H-chromen-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-2H-chromen-2-one |
| CAS | 939-18-4 |
| Molekylformel | C9 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Bromo-2H-1-benzopyran-2-one, 3-Bromo-coumarin, 3-Bromocoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrO2/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5H |
| LEDER | BrC1=Cc2ccccc2OC1=O |
| IUPAC-namn | 3-bromochromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.039 |
| Formel vikt | 223.947 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?