Läs mer
3-Bromo-3-buten-1-ol, 97+%
Produktkod. 10734563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734563 10 g 10g
10329143 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368210100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 76334-36-6 | C4H7BrO | 151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76334-36-6
Molekylformel C4H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 151
MDL-nummer MFCD00154041
InChI-nyckel RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 3-bromo, 3bb, zlchem 79, acmc-20an90, 3-bromanylbut-3-en-1-ol
PubChem CID 533975
IUPAC-namn 3-bromobut-3-en-1-ol
LEDER C=C(CCO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-3-buten-1-ol
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 1.5220g/mL, 1.522
Kokpunkt 175,0 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH2=C(Br)CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4949
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, IV, 2100
Formel vikt 151
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-3-buten-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.