Läs mer
3-Brom-3-metyl-2-butanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-3-methyl-2-butanone |
| CAS | 2648-71-7 |
| Molekylformel | C5H9OBr |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)C(C)(C)Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-3-metylbutan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.02 |
| Formel vikt | 163.9837 |