Läs mer
3-Brom-3-metyl-2-butanon, TRC
Produktkod. 30330618
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30330618 50 mg
1 options
Produktkod. 30330618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67847350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-3-methyl-2-butanone
CAS 2648-71-7
Molekylformel C5H9OBr
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3
LEDER CC(=O)C(C)(C)Br
IUPAC-namn 3-bromo-3-metylbutan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 165.02
Formel vikt 163.9837