Läs mer
3-Brom-3-metyl-2-butanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-3-methyl-2-butanone |
| CAS | 2648-71-7 |
| Molekylformel | C5H9OBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO/c1-4(7)5(2,3)6/h1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)C(C)(C)Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-3-metylbutan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.02 |
| Formel vikt | 163.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?