Läs mer
(3-brom-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmetyl)karbaminsyra-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402600
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402600 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10402600 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00099EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Bromo-4, 5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 109770-82-3
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H15BrN2O3
MDL-nummer MFCD08741480
Kvantitet 10 g
Synonym tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
InChI-nyckel AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
IUPAC-namn tert-butyl N-[(3-brom-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)metyl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 279.13
PubChem CID 13637723
Formel vikt 279.13