Läs mer
3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| CAS | 1204810-31-0 |
| Molekylformel | C9H4NFClBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4BrClFN/c10-7-4-13-8-3-5(12)1-2-6(8)9(7)11/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccc2c(Cl)c(Br)cnc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.49 |
| Formel vikt | 258.92 |