Läs mer
3-bromo-4-kloranisol, TRC
Produktkod. 30331990
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331990 25 g
1 options
Produktkod. 30331990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68213025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-chloroanisole
CAS 2732-80-1
Molekylformel C7H6BrClO
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Bromo-1-chloro-4-methoxy-benzene, 3-Bromo-4-chloro-anisole, 1-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzene, 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
LEDER COc1ccc(Cl)c(Br)c1
IUPAC-namn 2-bromo-1-klor-4-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 221.48
Formel vikt 219.9291