Läs mer
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10758678 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10758678 1 g 1g
10126107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758678 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429870010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42860-10-6
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.46
MDL-nummer MFCD00079706
InChI-nyckel NLEPZGNUPNMRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-chloro-benzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-chloro, 4-chloro-3-bromobenzoic acid, pubchem3585, acmc-1cufe, 3-bromo-4-chlorobenzoicacid, ksc235m9l, timtec-bb sbb017622, zerenex e/9071912
PubChem CID 2735544
IUPAC-namn 3-bromo-4-chlorobenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 220.0°C to 222.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.47
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.