Läs mer
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11430078
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430078 50 g 50g
11309519 5 g 5g
11420078 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23666.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 454-78-4
Molekylformel C7H3BrClF3
Molekylvikt (g/mol) 259.45
MDL-nummer MFCD00018093
InChI-nyckel APSISOSWYXCEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-chlorobenzotrifluoride, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-chloro-3-bromobenzotrifluoride, 3-bromo-4-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pubchem4837, ksc915a8j, apsisoswyxceqx-uhfffaoysa, 3-bromo-4-chloro-benzotrifluoride
PubChem CID 67988
IUPAC-namn 2-bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Smältpunkt -23°C to -22°C
Densitet 1.726
Kokpunkt 191°C to 192°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 50 g
Beilstein 1638470
Formel vikt 259.44
Procent renhet 97%