Läs mer
3-Bromo-4-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15413597
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15413597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27049.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13958-98-0
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.008
MDL-nummer MFCD00234143
InChI-nyckel VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
PubChem CID 11074051
IUPAC-namn 3-bromopyridine-4-carbonitrile
LEDER C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-cyanopyridine
Smältpunkt 92°C to 94°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 183.01
Procent renhet 95%