Läs mer
3-Bromo-4-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249766 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15249766
Brand: Thermo Scientific Acros 452270050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13958-98-0
Molekylformel C6H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 183.01
InChI-nyckel VPDIXJCBBUZNPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11074051
IUPAC-namn 3-bromopyridine-4-carbonitrile
LEDER C1=CN=CC(=C1C#N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-cyanopyridine
Smältpunkt 91°C to 94°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Synonym 3-bromo-4-cyanopyridine, 3-bromoisonicotinonitrile, 3-bromo-4-pyridinecarbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-isonicotinonitrile, pubchem17105, acmc-20a0fj, 5-bromoisonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-bromo
Formel vikt 183.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromo-4-cyanopyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.