Läs mer
3-Bromo-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 132059-53-1 |
| Molekylformel | C5 H3 Br3 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | BMX 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H |
| LEDER | OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Br |
| IUPAC-namn | 4-bromo-3-(dibromomethyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.79 |
| Formel vikt | 347.7632 |