Läs mer
3-Bromo-4-ethoxy-phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-ethoxy-phenol |
| CAS | 1216224-85-9 |
| Molekylformel | C8H9BrO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Bromo-4-ethoxyphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(O)cc1Br |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-ethoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.06 |
| Formel vikt | 215.9786 |