Läs mer
3-brom-4-fluoro-1,1'-bifenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10773633
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10773633 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10773633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02017EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 306935-88-6
Molekylformel C12H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 251.098
MDL-nummer MFCD01571091
InChI-nyckel COWXPZSVUXHAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobiphenyl, 3-bromo-4-fluoro-1,1'-biphenyl, acmc-20an8u, 1,1'-biphenyl,3-bromo-4-fluoro, 2-bromanyl-1-fluoranyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 2773367
IUPAC-namn 2-brom-l-fluoro-4-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C=C2)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluoro-1, 1'-biphenyl
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 251.1
Procent renhet 97%