Läs mer
3-Bromo-4-fluoro-1H-indazol (>85 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromo-4-fluoro-1H-indazole |
| CAS | 885521-60-8 |
| Molekylformel | C7H4N2FBr |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrFN2/c8-7-6-4(9)2-1-3-5(6)10-11-7/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | Fc1cccc2[nH]nc(Br)c12 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-4-fluoro-1H-indazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.02 |
| Formel vikt | 213.9542 |