Läs mer
3-brom-4-fluoro-5-jodbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15466247
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466247 1 g 1g
15476247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33441.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1356113-37-5
Molekylformel C7H3BrFIO
Molekylvikt (g/mol) 328.91
MDL-nummer MFCD20486165
InChI-nyckel VZRIOLAMLBZGDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95567744
IUPAC-namn 3-brom-4-fluoro-5-jodbensaldehyd
LEDER FC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Kvantitet 1 g
Formel vikt 328.9
Procent renhet 97%