Läs mer
3'-brom-4'-fluoracetofenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11409597
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409597 5 g 5g
11419597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22091.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1007-15-4 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1007-15-4
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.04
MDL-nummer MFCD00042466
InChI-nyckel SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 3-bromo-4-fluoroacetophenone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-bromo-4-fluorophenyl, 1-3-bromo-4-fluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3-bromo-4-fluorobenzene, pubchem4100, acmc-1bol8, ksc499c8t
PubChem CID 70508
IUPAC-namn 1-(3-brom-4-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=C(F)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Smältpunkt 55°C to 57°C
Kokpunkt 150°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3088698
Formel vikt 217.04
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.