Läs mer
3-brom-4-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399899 25 g 25g
15413297 1 g 1g
11389899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25610.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 656-64-4 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
3-Bromo-4-fluoranilin används i organisk syntes som en mellanprodukt av jordbrukskemikalier och aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 3-Bromo-4-fluoranilin används i organisk syntes som en mellanprodukt av jordbrukskemikalier
och aktiv farmaceutisk ingrediens.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 656-64-4
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.015
MDL-nummer MFCD03788559
InChI-nyckel KOWPUNQBGWIERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluoro aniline, benzenamine, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorobenzenamine, 3-bromo-4-fluorophenylamine, 3-bromo-4-fluoro-aniline, 3-bromo-4-fluoro-phenylamine, pubchem2924, acmc-209nrn, 3-bromo-4-fluoraniline, 3-bromo 4-fluoro-aniline
PubChem CID 2779286
IUPAC-namn 3-brom-4-fluoranilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluoroaniline
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kokpunkt 235°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 190.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.