Läs mer
3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11460571
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460571 25 g 25g
11440571 1 g 1g
11450571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460571 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20078.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68322-84-9
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 243.00
MDL-nummer MFCD00040938
InChI-nyckel RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl bromobenzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-4-tetrafluorotoluene, pubchem1639, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethyl benzene
PubChem CID 144295
IUPAC-namn 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.71
Kokpunkt 148°C to 149°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.461
Kvantitet 25 g
Beilstein 2093911
Formel vikt 243
Procent renhet 97%