Läs mer
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 15483957
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483957 25 g 25g
15473957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30604.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 77771-03-0 | C7H6BrFO | 205.026 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77771-03-0
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.026
MDL-nummer MFCD00143093
InChI-nyckel HNVVROFWONXXGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluorophenyl methanol, 3-bromo-4-fluorobenzylalcohol, 3-bromo-4-fluoro-phenyl-methanol, 3-bromo-4-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem4884, 4-fluoro-3-bromobenzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro-benzyl alcohol, 4-fluoro-3-bromo-benzyl alcohol, 3-bromo-4-fluoro benzyl alcohol
PubChem CID 2773351
IUPAC-namn (3-brom-4-fluorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CO)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Kokpunkt 80°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 205.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.